Documenti fondamentali
283843
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoacetate-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
(Diethoxyphosphinyl)·acetic-13C2 acid ethyl ester, 13C Labeled triethyl phosphonoacetate
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2P(O)13CH213CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
PM
226.16 by atom % calculation
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)[13CH2]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i7+1,8+1
GGUBFICZYGKNTD-BFGUONQLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)