Documenti fondamentali
268925
Sigma-Aldrich
Butyl ethyl ether
99%
Sinonimo/i:
1-Ethoxybutane, Ethyl butyl ether, Ethyl n-butyl ether, n-Butyl ethyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.17
Beilstein:
1731323
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
52 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
P. ebollizione
91-92 °C (lit.)
Punto di fusione
−124 °C (lit.)
Densità
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCCCOCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6-7-4-2/h3-6H2,1-2H3
PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
tert-Butyl ethyl ether was used in the determination of acetyl groups in proteins and peptides.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Microenzymic method for the quantitative analysis of acetyl groups in proteins and peptides.
L D Stegink
Analytical biochemistry, 20(3), 502-516 (1967-09-01)