00990
Acetyl chloride
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1353 °F
Limite di esplosione
19 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.389
P. eboll.
52 °C (lit.)
Punto di fusione
−112 °C (lit.)
Densità
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A degradation agent in the degradation of polyoxyethylene glycol monoalkyl ethers to determine the degree of ethoxylation using chromatography-mass spectrometry (MS).
- A reagent with alcohols for the esterification of carboxylic acids, N-boc deprotection, and phosphoramide solvolysis reactions.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?