256277
(R,R)-(+)-Hydrobenzoin
99%, optical purity ee: 99% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R,R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (R,R)-1,2-Diphenylethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]28/D +93°, c = 2.5 in ethanol
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
146-149 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m1/s1
IHPDTPWNFBQHEB-ZIAGYGMSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.