256269
(S,S)-(−)-Hydrobenzoin
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
Sinonimo/i:
(S,S)-(−)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (S,S)-1,2-Diphenylethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]24/D −94°, c = 2.5 in ethanol
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punto di fusione
148-150 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m0/s1
IHPDTPWNFBQHEB-KBPBESRZSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
256269-100MG | |
256269-5G | 4061826043653 |
256269-1G | |
256269-25G | 4061833037898 |
256269-500MG |