Documenti fondamentali
G005163
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20324AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0; (25:75, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: hydrobenzoin, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Hydrobenzoin
Colonna analitica
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)