255343
Isopropyl bromoacetate
99%
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.399 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(2)8-5(7)3-6/h4H,3H2,1-2H3
JCWLEWKPXYZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter