254088
Gold(I) cyanide
99.9% trace metals basis
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]C#N
InChI
1S/CN.Au/c1-2;
DRJJJWGHLJZDGQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?