216305
Copper(I) cyanide
99%
Sinonimo/i:
Cuprous cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
474 °C (lit.)
Densità
2.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]C#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;
DULSAGLWMRMKCQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,spleen,Bone marrow
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3