288225
Chloro(triethylphosphine)gold(I)
97%
Sinonimo/i:
(Triethylphosphine)gold(I) chloride
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
P. ebollizione
210 °C/0.03 mmHg (lit.)
Punto di fusione
84-86 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Au].CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P.Au.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;;/h4-6H2,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
SYBBXLKWGHAVHP-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
288225-250MG | 4061833482209 |
288225-1G | 4061826273463 |