Key Documents
379166
Sigma-Aldrich
Potassium dicyanoargentate
Sinonimo/i:
Potassium silver(I) cyanide
About This Item
Formula condensata:
K[Ag(CN)2]
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: silver
Stringa SMILE
[K+].N#C[Ag-]C#N
InChI
1S/2CN.Ag.K/c2*1-2;;/q;;-1;+1
RQDBZJVQSLGBMI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dicyanoargentate ion is a versatile bridging ligand that has application for constructing multidimensional polymers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Soma, T. Iwamoto, T.
Inorganic Chemistry, 35, 1849-1849 (1996)
Fahad Ahmed Al-Abbasi et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 31(4), 1431-1435 (2018-07-24)
The present study aimed at investigating the in-vitro oxidation of acrylonitrile (ACN) to cyanide (CN-) by prostaglandin H synthase (PHS). Detection of CN- is considered a marker for free radical intermediates involved in ACN-induced toxicity. First, most favorable circumstances for