Key Documents
334553
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
98%
Sinonimo/i:
Dipotassium ethyne palladium hydrate, Palladium potassium cyanide
About This Item
Formula condensata:
K2Pd(CN)4 · xH2O
Peso molecolare:
288.69 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
crystalline
Stringa SMILE
O.[K+].[K+].N#C[Pd--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pd/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
QLUAZWZFUPSCML-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)