733202
cis-Dichlorobis(2,2′-bipyridine)ruthenium(II)
97%
Sinonimo/i:
cis-Bis(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate, cis-Ru(bpy)2Cl2.xH2O
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
475.2-493.3
Stringa SMILE
[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4
InChI
1S/2C10H8N2.2ClH.H2O.Ru/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;/h2*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;+2/p-2
XBOQABVNRXVAKI-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?