241970
Tetrapentylammonium bromide
≥99%
Sinonimo/i:
Tetra-n-pentylammonium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Punto di fusione
100-101 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SPALIFXDWQTXKS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As a versatile structure-directing agent for the synthesis of Zeolite-like heterobimetallic cyanide frameworks.
- As an alkylating agent for rhodium(I)-catalyzed alkylation reaction of benzylic amines and for N-alkylation of azaheterocycles.
- As a precursor to prepare a Cobalt-complex, {[(Pentyl)4N]3CoBr3}Cl2, which is used as a catalyst in the synthesis of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
Electrochemical synthesis of stable graphite intercalation compounds (GICs) containing tetrapentylammonium cations has been reported.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?