Documenti fondamentali
87301
Sigma-Aldrich
Tetra-eptilammonio bromuro
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
THPAB
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)6]4N(Br)
Numero CAS:
Peso molecolare:
490.69
Beilstein:
3763391
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
flakes
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il tetraeptilammonio bromuro è un composto dell′ammonio quaternario (QAC) usato principalmente come agente di trasferimento di fase. È usato come catalizzatore nelle reazioni di accoppiamento di Suzuki-Miyaura.
Applicazioni
Il bromuro di tetraeptilammonio può essere impiegato come:
  • agente di alchilazione per la sintesi dei benzotiazoli mediante iodoaniline e zolfo.
  • solvente nelle reazioni di accoppiamento di Suzuki e Stille catalizzare da palladio di alogenuri arilici.
  • catalizzatore nella ciclizzazione carbossilativa di ammine propargiliche per la sintesi di ossazolidoni.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Trace determination of methanol in water?ethanol solution by derivatization and high-performance liquid chromatography.
Chen S
Journal of Chromatography A, 799(1-2), 93-99 (1998)
Ludwig Hoellein et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 98, 434-445 (2014-07-13)
Regular quality control and post-marketing surveillance of pharmaceuticals has been a critical challenge for countries of the developing world ever since. Counterfeit and substandard medicines are widely distributed and the real extent of their prevalence still remains unknown. Compendial protocols