87580
Tetrakis(decil)ammonio bromuro
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
TDAB, Tetra-decilammonio bromuro
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Il bromuro di tetrakis(decil)ammonio è un sale quaternario di ammonio utilizzato come agente di coppia ionica e per modificare la bentonite.
Applicazioni
- trasferire sali di platino dalla fase acquosa alla fase organica durante la sintesi di nanocristalli di platino;
- trasferire ioni di oro da una fase acquosa a una fase organica durante la sintesi di nanoparticelle di oro;
- l′alchilazione di (E)‐piridina aldossime e (E)‐chetossime con dialoidrine.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3