Documenti fondamentali
8.41762
Sigma-Aldrich
Tetrapentylammonium iodide
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetrapentylammonium iodide
About This Item
Formula condensata:
(C5H11)4NI
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
219-688-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
crystals
Punto di fusione
135-137 °C
Solubilità
7.40 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[I-].[N+](CCCCC)(CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.HI/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3