241547
Lead oxide
powder (red), 1-2 μm, 99%
Sinonimo/i:
Lead oxide, red, Lead(II,IV) oxide, Minium
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 0 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder (red)
Dimensione particelle
1-2 μm
Stringa SMILE
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
241547-500G | 4061825407746 |
241547-100G | 4061825407708 |
241547-5G |