223727
Ammonium tetrafluoroborate
≥97%
Sinonimo/i:
Ammonium fluoroborate
About This Item
Formula condensata:
NH4BF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.84
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38120126
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥97%
Stato
crystalline
Punto di fusione
230 °C
Densità
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?