127124
N,N,N′-Trimethylethylenediamine
97%
Sinonimo/i:
1-(Dimethylamino)-2-(methylamino)ethane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
116-118 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNCCN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-5-7(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)