270032
N,N′-Dimethylethylenediamine
85%
Sinonimo/i:
1,2-Bis(methylamino)ethane
Saggio
85%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
119 °C (lit.)
Densità
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNCCNC
InChI
1S/C4H12N2/c1-5-3-4-6-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
270032-100G | 4061826141755 |
270032-25G | 4061826141762 |