216011
Ammonium fluoride
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥98.0%
Stato
crystals, granules or chunks
Impurezze
≤0.005% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
pH
~6 (20 °C)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?