219827
(S)-(−)-2-Hydroxyisocaproic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-4-methylvaleric acid, L-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, L-Leucic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]22/D −26.3°, c = 1 in 1 M NaOH
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
LVRFTAZAXQPQHI-YFKPBYRVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3