Documenti fondamentali
205885
Sigma-Aldrich
Cloruro di palladio(II)
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
678-680 °C (lit.)
Densità
4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Il cloruro di palladio(II) è un materiale di partenza ampiamente utilizzato per la preparazione di altri catalizzatori, reagenti e nanoparticelle a base di palladio.
Applicazioni
Guida applicativa per le reazioni di accoppiamento incrociato catalizzate dal palladio
Utilizzato nella sintesi dei polimeri contenenti metalli semiconduttori in cui lo scheletro di polipirrolo presenta una minima energia conformazionale ed è quasi planare.
Il cloruro di palladio(II) (PdCl2) può essere usato come catalizzatore nei seguenti processi:
  • Il sistema catalitico PdCl2-CuCl2 è impiegato nell′acetilazione selettiva di alcoli primari e secondari alchilici e arilici con l′acetato di vinile per preparare i corrispondenti derivati acetilati.
  • PdCl2–EDTA è usato nella reazione di accoppiamento incrociato di Suzuki tra alogenuri arilici o eteroarilici e acidi aril(eteroaril)boronici in acqua.
  • PdCl2-Cu(OAc)2 viene impiegato nella sintesi di pirroli polisostituiti a partire da fenetilammine via reazioni multiple di deprotonazione e deamminazione.
  • PdCl2-PEG(300) è usato nella reazione di accoppiamento di Suzuki-Miyaura.
  • Il PdCl2-NaBH4 è usato nell′idrogenazione di tripli legami carbonio-carbonio per sintetizzare i corrispondenti alcheni cis in un mezzo di reazione costituito da polietilenglicole-CH2Cl2.
Il sistema catalitico PdCl2-(n-Bu)3N-NH4OOCH viene usato nella sintesi di benzofurani per mezzo della reazione di Heck. Il prodotto è disponibile anche come ChemBeads (919853) per un utilizzo su piccola scala o per applicazioni ad alto rendimento.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pd-EDTA as an efficient catalyst for Suzuki-Miyaura reactions in water
Korolev DN and Bumagin NA
Tetrahedron Letters, 46(34), 5751-5754 (2005)
PEG (300)-PdCl2 promoted efficient and convenient Suzuki-Miyaura coupling of aryl chlorides with arylboronic acids
Yin Liang, et al.
Tetrahedron, 62(40), 9359-9364 (2006)
Tetrahedron, 62, 9339-9339 (2006)
Farnaz Jafarpour et al.
The Journal of organic chemistry, 75(9), 3109-3112 (2010-04-14)
An atom-economical phosphane-free palladium-catalyzed direct C-2 arylation of unactivated free NH-pyrroles is devised. This method provides a straightforward route to a wide variety of substituted 2-aryl-1H-pyrroles from readily accessible starting materials. Iodoarenes bearing electron-withdrawing and electron-donating substituents are tolerated under
Yoshikazu Mori et al.
The Journal of organic chemistry, 68(4), 1571-1574 (2003-02-15)
Treatment of thiol esters 1 with zinc reagent 2 in the presence of a small amount (<ca. 1 mol %) of nonpyrophoric Pd(OH)(2)/C (Pearlman's catalyst) provided functionalized asymmetrical ketones 3 in high yields. The use of Pd(OH)(2)/C was further applied
Global Trade Item Number
SKUGTIN
205885-100G4061833301425
205885-1KG
205885-150G
205885-1G4061835515370
205885-25G4061835521241
205885-5G4061835554546