112666
4-Butylaniline
97%
Sinonimo/i:
(4-Butylphenyl)amine, 4-Butylbenzenamine, 4-n-Butylaniline, p-Aminobutylbenzene, p-Butylaminobenzene, p-Butylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
P. ebollizione
133-134 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15N/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8H,2-4,11H2,1H3
OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?