Key Documents
200042
Sigma-Aldrich
Chromyl chloride
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Chromium(VI) dichloride dioxide, Chromium(VI) oxychloride, Dichlorochromium(VI) oxide
About This Item
Formula condensata:
CrO2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
P. eboll.
117 °C (lit.)
Punto di fusione
−96.5 °C (lit.)
Densità
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Cr](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.Cr.2O/h2*1H;;;/q;;+2;;/p-2
AHXGRMIPHCAXFP-UHFFFAOYSA-L
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)