191760
3,4-Diaminobenzophenone
97%
Sinonimo/i:
4-Benzoyl-o-phenylenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
115-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1N)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14-15H2
RXCOGDYOZQGGMK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)