D26024
3,4-Diaminotoluene
97%
Sinonimo/i:
4-Methyl-o-phenylenediamine, 3,4-Toluenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?