Key Documents
186015
Sigma-Aldrich
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1[C@@H]2CCC[C@H]1CCC2
InChI
1S/C9H14O/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
SKTMMSQPXGWCAP-OCAPTIKFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Carbon-13 NMR spectra of solid polycrystalline bicyclo[3.3.1]nonan-9-one has been studied at 315K.
Applicazioni
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one was used in the preparation of bicyclo[3.3.1]nonan-2-ene.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Proximity Effects. XLIII. The Solvolysis of 4-Cyclooctene-1-methyl Brosylate1, 2
Cope AC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 87(14), 3130-3135 (1965)
Carbon-13 NMR spectra of solid bicyclo [3. 3. 1] nonan-9-one. Conformational studies in the solid state.
Wasylishen RE and Friesen KJ.
Org. Magn. Reson., 13(5), 343-344 (1980)