176575
Ammonium-d4 bromide
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
ND4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
452 °C (subl.) (lit.)
Densità
2.528 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[Br-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
SWLVFNYSXGMGBS-JBISRTOLSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)