158984
1,3-Diacetylbenzene
97%
Sinonimo/i:
1,1′-(1,3-Phenylene)bis[ethanone], 1,3-Bis(1-oxoethyl)benzene, 1-(3-Acetylphenyl)ethanone, 2,6-Diacetylbenzene, 3-Acetylacetophenone, m-Acetylacetophenone, m-Diacetylbenzene
Saggio
97%
Stato
crystals
P. ebollizione
150-155 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28-32 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-4-3-5-10(6-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?