154172
4-Fluorophenethyl alcohol
97%
Sinonimo/i:
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.15
Beilstein:
2354310
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.507 (lit.)
Densità
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Fluorophenethyl alcohol was used to prepare 1-fluoro-4-(2-iodoethyl)benzene.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Synthesis of (?)-[4aα, 4bβ, 10bβ, 12aβ]-9-halogeno-2-methyl-1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10b, 11, 12, 12a-dodecahydronaphtho [2, 1-?] isoquinolines.
Patrick GL.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 10, 1273-1279 (1995)