Documenti fondamentali
142328
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. ebollizione
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
26 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol participates in β-alkylation of 1-phenylethanol catalyzed by RuCl2(DMSO)4.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
RuCl2(DMSO)4 catalyzes the ?-alkylation of secondary alcohols with primary alcohols through a hydrogen autotransfer process.
Martinez R, et al.
Tetrahedron, 62(38), 8982-8987 (2006)