152633
Olivetol
95%
Sinonimo/i:
1,3-Dihydroxy-5-pentylbenzene, 3,5-Dihydroxyamylbenzene, 5-Pentylresorcinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
46-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C11H16O2/c1-2-3-4-5-9-6-10(12)8-11(13)7-9/h6-8,12-13H,2-5H2,1H3
IRMPFYJSHJGOPE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?