Documenti
8.20647
Sigma-Aldrich
4-Hexylresorcinol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene
About This Item
Formula condensata:
4-[CH3(CH2)5]C6H3-1,3-(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
205-257-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
P. eboll.
333-335 °C/1013 hPa
Punto di fusione
64-67 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Densità bulk
340 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
388.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
198 °C