SMB00529
Bilobol
≥95% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
5-(8-pentadecenyl)-1,3-benzenediol, 5-[(Z)-pentadec-8-enyl]benzene-1,3-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC(O)=CC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=C1
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-16-20(22)18-21(23)17-19/h7-8,16-18,22-23H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
TUGAUFMQYWZJAB-FPLPWBNLSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SMB00529-1MG | 4061826170274 |