151637
Isoxazole
99%
Sinonimo/i:
1,2-Oxazole, 1-Oxa-2-azacyclopentadiene, 2-Azafuran
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.4 (vs air)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
93-95 °C (lit.)
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1cnoc1
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-4-5-3-1/h1-3H
CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?