Key Documents
697915
Sigma-Aldrich
4-Oxazolecarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
Oxazole-4-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
57-61 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
O=Cc1cocn1
InChI
1S/C4H3NO2/c6-1-4-2-7-3-5-4/h1-3H
JBWIIXBEPINWPB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Nadia Q Haj et al.
ACS omega, 5(23), 13948-13954 (2020-06-23)
Recently, chemical modifications of chitosan (CS) have attracted the attention of scientific researchers due to its wide range of applications. In this research, chitin (CH) was extracted from the scales of Cyprinus carpio fish and converted to CS by three