146161
5-Methylsalicylic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-methylbenzoic acid, p-Cresotic acid
Saggio
98%
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
DLGBEGBHXSAQOC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?