143367
1-Adamantyl isothiocyanate
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
166-168 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isothiocyanate
Stringa SMILE
S=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15NS/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
YPKFLUARLJRPQM-BIBSGERRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- tris(2-mercapto-1-adamantylimidazolyl)hydroborato ligand
- 1-adamantyl-3-(2-(7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-ylamino)alkane)thiourea 2,3-dihydroxysuccinates
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)