141186
Chloromethyl pivalate
97%
Sinonimo/i:
POM-Cl, Pivaloyloxymethyl chloride
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
146-148 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)OCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3
GGRHYQCXXYLUTL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?