Documenti fondamentali
134473
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium p-toluenesulfonate
97%
Sinonimo/i:
p-Toluenesulfonic acid tetraethylammonium salt
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)4N(CH3C6H4SO3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.44
Beilstein:
4303354
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
110-114 °C (lit.)
Densità bulk
0.480 g/cm3
Stringa SMILE
CC[N+](CC)(CC)CC.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H20N.C7H8O3S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
QKFFSWPNFCXGIQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Tetraethylammoniump-toluenesulfonate (Et4NOTs) is used as a supporting electrolyte.
Applicazioni
Tetraethylammonium p-toluenesulfonate is used as a supporting electrolyte:
  • In the electrochemical polymerization of aniline.
  • In the synthesis of dihydro- and tetrahydropyridine dicarboxylic acid derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly selective and facile synthesis of dihydro-and tetrahydropyridine dicarboxylic acid derivatives using electroreduction as a key step
Kita Y, et al.
Tetrahedron, 57(11), 2095-2102 (2001)
Novel potentiometric sensing of creatinine
Pandey PC and Mishra AP
Sensors and Actuators B, Chemical, 99(2-3), 230-235 (2004)