50051
Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Benzyl glycinate p-toluenesulfonate salt
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
132-134 °C
Solubilità
methanol: 0.1 g/mL, clear
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C9H11NO2.C7H8O3S/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-5H,6-7,10H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
WJKJXKRHMUXQSL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?