I5386
Indole-3-butyric acid
suitable for plant cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
4-(3-Indolyl)butanoic acid, 4-(3-Indolyl)butyric acid, IBA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?