109819
Propylamine
98%
Sinonimo/i:
1-Aminopropane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4.79 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
604 °F
Limite di esplosione
10.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. ebollizione
48 °C (lit.)
Punto di fusione
−83 °C (lit.)
Solubilità
H2O: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densità
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
<-31.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< -35 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?