Documenti fondamentali
8.01539
Sigma-Aldrich
Butylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Butylamine, 1-Aminobutane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-699-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
93 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
290 °C
Potenza
371.8 mg/kg LD50, oral (Rat)
625 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5-9.8 % (v/v)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
76-78 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-50 °C
Temp. transizione
flash point -12 °C (DIN 51755 Part 1)
Densità
0.74 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NCCCC
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Cobalt Metal–Organic Framework Microcrystalline Particles: This study presents the use of butylamine in the synthesis of cobalt-based metal-organic frameworks (MOFs), which exhibit strong electrocatalytic activities and controlled morphologies (RK Kamlekar, M Pannipara, AG Al-Sehemi, 2024).
  • Fast Carbon Dioxide–Epoxide Cycloaddition Catalyzed by Ionic Liquids: The research explores the catalytic role of ionic liquids in reactions between carbon dioxide and epoxides, with butylamine enhancing the reaction rates for producing non-isocyanate polyurethanes (M Rebei, C Červinka, A Mahun, P Ecorchard, 2024).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.736 - 0.738
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
sec-Butylamine 99%
Sigma-Aldrich
B89000
sec-Butylamine
Hexylamine 99%
Sigma-Aldrich
219703
Hexylamine
Fmoc-6-Ahx-OH ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
04067
Fmoc-6-Ahx-OH
Octylamine 99%
Sigma-Aldrich
O5802
Octylamine