53646
Propylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Aminopropane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
4.79 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
604 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
10.4 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.387-1.389
n20/D 1.388 (lit.)
P. eboll.
48 °C (lit.)
Punto di fusione
−83 °C (lit.)
Densità
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
<-31.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< -35 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine