171409
Amylamine
99%
Sinonimo/i:
Pentylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.01 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Limite di esplosione
22 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
104 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can be also be used to synthesize:
- N
- -pentyl side chains of a cyclic heptapeptoid which forms the core of verticilide
- N-pentyl sulfamides from sulfamate salts.
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
171409-50ML | 4061838750907 |
171409-250ML | 4061837506413 |
171409-25ML | 4061838750891 |