Wichtige Dokumente
NISTRM8569
Stickstoff- und Sauerstoffisotope in Nitrat
NIST® RM 8569
Synonym(e):
Natriumnitrat, Chilesalpeter
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
15N
17O
18O
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
306 °C (dec.) (lit.)
Format
mixture
SMILES String
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChIKey
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Nitrogen (15N), Oxygen (17O/18O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8569 | 4061834196990 |