NISTRM8539
NBS 22 Öl (Kohlenstoff- und Wasserstoffisotope in Öl)
NIST RM 8539
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Isotopenreinheit
2H
13C
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.Carbon (13C), Hydrogen (2H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 - 651.2 °F
Flammpunkt (°C)
98 - 344 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8539 | 4061834196792 |